Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34572 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh, Sanitized™ behandelt. Einschließlich TPU-Sohle mit extrem hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 34572/47
Additional Details : Gewicht : 1.24800kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Schwarz/gelb
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- AUSGELAUFENE Größe 36-40
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velour | |
Rutschfest | |
34572 |
Schwarz | |
47 | |
Polyurethan | |
Aluminium |