Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34572 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh, Sanitized™ behandelt. Einschließlich TPU-Sohle mit extrem hoher Rutschfestigkeit.
143.82 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Farbe Schwarz
Material Velour
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15679967
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/36
36 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15689967
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/37
37 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15699967
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/38
38 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15609977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/39
39 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15619977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/40
40 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15629977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/41
41 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15639977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/42
42 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15649977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/43
43 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15659977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/44
44 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15669977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/45
45 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15679977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/46
46 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15689977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/47
47 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15699977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abeba™
34572/48
48 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
  • Schwarz/gelb
  • Aluminium-Zehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Reflektierendes Material
  • AUSGELAUFENE Größe 36-40
  • Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Velour
Polyurethan
Aluminium
Schwarz
Rutschfest
34572