missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPXM2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18197691 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18197691 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18197691 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP215997

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CPXM2 Polyclonal specifically detects CPXM2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CPXM2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000
Zusammensetzung PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer Q8N436
Gen-Alias carboxypeptidase Hlo, carboxypeptidase X (M14 family), member 2, carboxypeptidase-like protein X2, EC 3.4.17, EC 3.4.17.3, inactive carboxypeptidase-like protein X2,4632435C11Rik, UNQ676
Gensymbole CPXM2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human CPXM2. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 86 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 119587
Testspezifität Human. Expected to cross react based on sequence identity: Mouse (90%), Rat (92%).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.