missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX6B2 Antibody (OTI1F5), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18169022 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18169022 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18169022 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272379B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

COX6B2 Monoclonal specifically detects COX6B2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen COX6B2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1F5
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Cancer/testis antigen 59, COX VIb-2, COXVIB2, CT59MGC119094, cytochrome c oxidase subunit 6B2, Cytochrome c oxidase subunit VIb isoform 2, cytochrome c oxidase subunit VIb polypeptide 2 (testis), cytochrome c oxidase subunit VIb, testes specific, cytochrome c oxidase subunit VIb, testes-specific, Cytochrome c oxidase subunit VIb, testis-specific isoform, FLJ32865, FLJ46422
Gensymbole COX6B2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human COX6B2 (NP_653214) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 125965.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.