Learn More
Helios Italquartz Covers with Ring Handle, Transparent
Covers with ring handle constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 64P00011
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchsichtig
- Ringgriff im Lieferumfang enthalten
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Quarz | |
Abdeckungen mit Ringgriff | |
CR 4 Tiegel |