Learn More
Helios Italquartz Covers with Ring Handle, Transparent
Covers with ring handle constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
70.65 CHF - 85.35 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Quarz |
Typ | Abdeckungen mit Ringgriff |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15888074
|
Helios Italquartz
64P00002 |
CR 2 Tiegel |
70.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15898074
|
Helios Italquartz
64P00003 |
CR 3-5 Tiegel |
80.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15808084
|
Helios Italquartz
64P00005 |
CR 8 Tiegel |
85.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15818084
|
Helios Italquartz
64P00011 |
CR 4 Tiegel |
70.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Transparent
- Include ring handle
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Durchsichtig | |
Quarz | |
Abdeckungen mit Ringgriff |