Learn More
Helios Italquartz Covers with Long Handle, Translucent
Covers with long handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 64F00612
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchscheinend
- Extralanger Griff im Lieferumfang enthalten
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Durchscheinend | |
Quarz | |
Abdeckungen mit langem Griff | |
CR 12 Tiegel |