Learn More
Helios Italquartz Covers with Long Handle, Translucent
Covers with long handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
70.90 CHF - 161.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Quarz |
Typ | Abdeckungen mit langem Griff |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15888064
|
Helios Italquartz
64F00602 |
CR 2 Tiegel |
78.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15898064
|
Helios Italquartz
64F00603 |
CR 6-7 Tiegel |
70.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15808074
|
Helios Italquartz
64F00604 |
CR 10 Tiegel |
79.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15818074
|
Helios Italquartz
64F00605 |
CR 13 Tiegel |
95.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15828074
|
Helios Italquartz
64F00606 |
CR 16 Tiegel |
161.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15838074
|
Helios Italquartz
64F00607 |
CR 14 Tiegel |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15848074
|
Helios Italquartz
64F00609 |
CR 5 Tiegel |
94.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15858074
|
Helios Italquartz
64F00610 |
CR 8 Tiegel |
94.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15868074
|
Helios Italquartz
64F00611 |
CR 4 Tiegel |
84.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15878074
|
Helios Italquartz
64F00612 |
CR 12 Tiegel |
116.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Translucent
- Include long handle
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Durchscheinend | |
Quarz | |
Abdeckungen mit langem Griff |