Learn More
Hirschmann™ Zählkammern Doppelnetzskalierung
Erleichtern die schnelle und einfache Bestimmung der Zellkonzentration in flüssigen Proben. Hirschmann™ Zählkammern sind in verschiedenen Dicken erhältlich, passend zu unterschiedlichen Systemen.
60.80 CHF - 205.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Zählkammern, Doppelnetzskalierung |
---|---|
Menge | Je 1 |
Enthält | 2 Schutzbrillen für Hämozytometer |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10638902
|
Hirschmann™
8100105 |
Zählkammer nach Thoma |
60.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10448851
|
Hirschmann™
8100106 |
Zählkammer nach Thoma - neu |
60.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10521412
|
Hirschmann™
8100111 |
Zählkammer nach Nageotte |
205.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10438701
|
Hirschmann™
8100101 |
Zählkammer nach Bürker |
60.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Doppelnetzskalierung
- Inklusive 2 Abdeckgläser für Hämozytometer
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Certifications
CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Zählkammern, Doppelnetzskalierung | |
Je 1 | |
2 Schutzbrillen für Hämozytometer |