Learn More
Hirschmann™ Zählkammern Doppelnetzskalierung
Artikelnummer. 10638902
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Zählkammer nach Bürker
Zählkammer nach Nageotte
Zählkammer nach Thoma
Zählkammer nach Thoma - neu
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
10638902 Zählkammer nach Thoma 1 Stück
10448851 Zählkammer nach Thoma - neu 1 Stück
10521412 Zählkammer nach Nageotte 1 Stück
10438701 Zählkammer nach Bürker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10638902 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 8100105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00 CHF
    59.30 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.70 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erleichtern die schnelle und einfache Bestimmung der Zellkonzentration in flüssigen Proben. Hirschmann™ Zählkammern sind in verschiedenen Dicken erhältlich, passend zu unterschiedlichen Systemen.
  • Doppelnetzskalierung
  • Inklusive 2 Abdeckgläser für Hämozytometer
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Certifications
CE-konform gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Produkttyp Zählkammern, Doppelnetzskalierung
Beschreibung Zählkammer nach Thoma
Menge Je 1
Tiefe (metrisch) 0,1 mm
Enthält 2 Schutzbrillen für Hämozytometer