Learn More
Corning™ Costar™ Dreieckige Zellkulturflaschen
Shop All Corning Products
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Orange
Schwarz
Flaschenhalstyp:
Abgewinkelt
Gerade
Unit Size:
100 Stück
200 Stück
500 Stück
Description
- Polystyrol medizinischer Qualität ist steril und nicht-pyrogenisch
- Gewebekulturbehandelt für optimale Zellhaftung und optimales Wachstum
- Das patentierte Design mit abgewinkeltem Hals verbessert die Zugänglichkeit für Zellen-Monolayer und verbessert die Handhabung insgesamt
- Graduiert
- Mattierte Beschriftungsflächen
- Extra breite Halsöffnungen für ein einfacheres Pipettieren
- Gedruckte Chargennummer und Bestellnummer auf jedem Kolben
- Belüftete Filterkappen
- Maximieren Sie den Gasaustausch und minimieren Sie gleichzeitig die Möglichkeit der Kontamination
- Die hydrophobe Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm sorgt für einen gleichmäßigen Gasaustausch, ohne dass die Kappe gelöst werden muss
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für optimale Zelladhäsion und optimales Zellwachstum |
| Flaschenhalstyp | Gerade |
| Anzahl pro Karton | 100/Karton |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Form | Dreieckig |
| Oberflächenbeschichtung | Gewebekulturbehandelt |
| Graduated | Ja |
| Show More |