Beschreibung
Cortexin 2 Polyclonal specifically detects Cortexin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cortexin 2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P0C2S0 |
| Gen-Alias | cortexin-2, CTXN2 |
| Gensymbole | CTXN2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |