Learn More
Corning™ Pipettenspitzen, Universalformat: Großpackung
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
Marke: Corning™ 4844
Additional Details : Gewicht : 3.40194kg
Beschreibung
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
- 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
- 100 Bis 1000 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 250, 500und 1000 μl
- Steril und nicht steril lieferbar
- Unsterile Spitzen in der Großpackung sind eine sehr wirtschaftliche Lösung
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Naturfarben | |
Abgeschrägt, Universal | |
Ja |
Nicht steril | |
Großpackung | |
Pipette | |
Polypropylen |