Learn More
Corning™ Pipettenspitzen, Universalformat: Großpackung
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
36.90 CHF - 382.05 CHF
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Format | Großpackung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipette |
Graduated | Ja |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Format | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10380331
|
Corning™
4844 |
Großpackung | 1 bis 200 μl | Naturfarben |
311.56 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10299141
|
Corning™
4845 |
Großpackung | 1 bis 200 μl | Gelb |
311.56 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10669321
|
Corning™
4846 |
Großpackung | 100 bis 1000 μl | Blau |
382.05 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10005451
|
Corning™
4862 |
Großpackung | 1 bis 200 μl | Naturfarben |
36.90 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10153761
|
Corning™
4866 |
Großpackung | 1 bis 200 μl | Gelb |
36.90 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10163761
|
Corning™
4868 |
Großpackung | 100 bis 1000 μl | Blau |
38.80 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
- 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
- 100 Bis 1000 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 250, 500und 1000 μl
- Steril und nicht steril lieferbar
- Unsterile Spitzen in der Großpackung sind eine sehr wirtschaftliche Lösung
Spezifikation
Nicht steril | |
Pipette | |
Polypropylen |
Großpackung | |
Ja |