Learn More
Corning™ PureCoat™ ECM Mimetic Multikolben Artikelnummer.: 15359830
Verfügbar ab: 05-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 CHF
    982.25 CHF / 6 Stück
    Sparen 72.75 CHF
    6% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ PureCoat™ ECM Mimetic Multikolben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15359830
Kollagen I Peptid, 875 cm2, 6 Stück
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Fibronectin-Peptid
Kollagen I Peptid
Kulturfläche:
525 cm2
875 cm2
Packungsgröße:
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 15359830
Marke: Corning™ 356275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 CHF
    982.25 CHF / 6 Stück
    Sparen 72.75 CHF
    6% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-02-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mehrschichtig mit Belüftungsverschluss
  • Frei von tierischen Bestandteilen, synthetische Peptidbeschichtung, die kovalent an die Zellkulturprodukte gebunden ist
  • Kompatibel mit einer Vielzahl an serumfreien, xeno-freien und tierfreien Medienformulierungen
  • Auch kompatibel mit vielen Reagenzien für die Zelldissoziation
  • Rationalisiert den Zellkultur-Workflow und reduziert das Handhabungs- und Kontaminationsrisiko
  • Vorhersehbare Skalierung und einheitliches Zellwachstum
  • Nicht zytotoxisch
  • Steril
Spezifikationen
  • Kolbenform: Rechteckig
  • Flaschenhalstyp: Gerade    
  • Oberflächenbehandlung: Fibronektin-beschichtet
  • Verschlusskappenmaterial: Polypropylen
  • Erhältlich in Packungen mit 6 oder 8 Stück
  • Zellwachstumsbereich: 5252 und 875 cm2
Compliance
cGMP-konforme Fertigung (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012)
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung 1 pro Packung x 6
Flaschenhalstyp Gerade
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung PureCoat E cm Mimetisches Kollagen I Peptid
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Belüftet
Kulturfläche 875 cm2
Oberflächenbehandlung Kollagen I Peptid
Name des Produkts
Corning™ PureCoat™ ECM Mimetic Multikolben >