Learn More
Corning™ PureCoat™ Collagen Peptide Zellkulturflaschen mit belüftetem Verschluss
Beschichtet mit biologisch aktiven, synthetischen, tierfreien Peptiden, die kovalent an eine proprietäre Oberfläche gebunden sind
380.00 CHF - 473.02 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Flaschenhalstyp | Gekantet |
Anzahl pro Karton | 10/Karton |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Form | Rechtwinklig |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15340011
|
Corning™
356272 |
75 cm2 |
380.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15360011
|
Corning™
356273 |
175 cm2 |
473.02 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Rechteckig
- Mit schrägem Hals
- Polystyrol
Spezifikation
Polystyrol | |
10/Karton | |
Rechtwinklig | |
Rechtwinklig |
Gekantet | |
5/Packung | |
PureCoat E cm Mimetisches Kollagen I Peptid | |
Belüftet |