Learn More
Corning™ PureCoat™ Rechteckige Zellkulturflaschen mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe, Carboxyloberfläche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
750 ml
Anzahl pro Karton:
5/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Corning™ PureCoat™ Amin (positiv geladen) und Carboxyl (negativ geladen) Oberflächen bieten eine verbesserte Zellhaftung, schnellere Zellproliferation und verbesserte Rückgewinnung nach dem Auftauen über Standard-TC Oberflächen. Diese Oberflächen funktionieren mit einer breiten Palette von primären, transfizierten, transformierten und anspruchsvollen Zelltypen und haben sich unter serumreduzierten oder serumfreien Bedingungen bewährt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für präparative Zellkultur, zellbasierte und HTS-Screening-Assays |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Anzahl pro Karton | 5/Karton |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Carboxyl |
| Verschlusstyp | Belüftet |
| Mehr anzeigen |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.