Learn More
Corning™ PureCoat™ Rechteckige Zellkulturflaschen mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe, Carboxyloberfläche
Artikelnummer. 13446839
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
750 ml
Anzahl pro Karton:
5/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 13446839
Marke: Corning™ 354780
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Die negativ geladenen Oberflächen eignen sich optimal für präparative Zellkulturen sowie zellbasierte und HTS-Screening-Assays
Corning™ PureCoat™ Amin (positiv geladen) und Carboxyl (negativ geladen) Oberflächen bieten eine verbesserte Zellhaftung, schnellere Zellproliferation und verbesserte Rückgewinnung nach dem Auftauen über Standard-TC Oberflächen. Diese Oberflächen funktionieren mit einer breiten Palette von primären, transfizierten, transformierten und anspruchsvollen Zelltypen und haben sich unter serumreduzierten oder serumfreien Bedingungen bewährt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 25,3 oz.
Kapazität (metrisch) 750 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für präparative Zellkultur, zellbasierte und HTS-Screening-Assays
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Carboxyl
Verschlusstyp Belüftet
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.