Learn More
Corning™ PureCoat™ Rechteckige Zellkulturflaschen mit schrägem Hals und Belüftungsverschlusskappe, Carboxyloberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11907181
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
750 ml
Anzahl pro Karton:
5/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 11907181
Marke: Corning™ 356778
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Die negativ geladenen Oberflächen eignen sich optimal für präparative Zellkulturen sowie zellbasierte und HTS-Screening-Assays
Corning™ PureCoat™ Amin (positiv geladen) und Carboxyl (negativ geladen) Oberflächen bieten eine verbesserte Zellhaftung, schnellere Zellproliferation und verbesserte Rückgewinnung nach dem Auftauen über Standard-TC Oberflächen. Diese Oberflächen funktionieren mit einer breiten Palette von primären, transfizierten, transformierten und anspruchsvollen Zelltypen und haben sich unter serumreduzierten oder serumfreien Bedingungen bewährt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für präparative Zellkultur, zellbasierte und HTS-Screening-Assays
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Carboxyl
Verschlusstyp Belüftet
Kulturfläche 75 cm2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.