Learn More
Corning™ ProCulture Spinnerflaschen
Artikelnummer. 10648832 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
3000 ml
3000 ml
6 l
6000 ml
8 l
Außendurchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
186 mm
234 mm
234 mm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10648832
Marke: Corning™ 45006L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besonders leistungsstark
  • Das dynamisches Vortex-Flügelrad reicht über die ganze Gas-Flüssigkeitsoberfläche, um eine konstante Bewegung der Flüssigmedien und der Zellen von oben nach unten zu gewährleisten
  • Mit Schikanen für starke Durchmischung
  • Weite Öffnungen an den schrägen Seitenhälsen für guten Zugang mit 25 oder 50 ml-Pipetten zur Zugabe und Entnahme
  • Komplett mit Flügelrad und Verschlusskappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 9,2 in.
Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe 10 cm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 10 cm
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 2,9 cm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 4,5 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 4,5 cm
Kapazität (metrisch) 6 l
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 15,9 in.
Höhe (metrisch) 40,5 cm
Enthält Flache Mittelkappe und 2 abgewinkelte Seitenarme
Flaschenhalstyp Abgewinkelt
Anzahl pro Karton 1/Karton.
Anzahl pro Packung 1/Packung
Winkel des seitlichen Anschlusses 45°
Öffnungen des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL 45
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Schraubkappe
Außendurchmesser (metrisch) 234 mm