Learn More
Corning™ Steriler Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat mit Dip-Röhrchen, männlicher Luer-Lock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15211219 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15211219 1 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15211219 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 11440
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Sichtbarkeit und Haltbarkeit
Corning™ Erlenmeyerkolben sind jetzt als geschlossene Systemlösungen erhältlich. Sie sind steril und werden einzeln doppelt verpackt und vormontiert geliefert. Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse. Ein Anschluss endet in einem 0,2 μm Filter, am anderen Anschluss befindet sich ein chemisch beständiger, heißsiegelfähiger, flexibler Schlauch, der in einen Luer-Lock-Stecker endet. Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
  • Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
  • Gammasterilisiert und pyrogenfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung 2 Anschlüsse; Oberteil: Schraubgewinde
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Kapazität (metrisch) 1 l
Material Polycarbonat
Graduierungen 50 ml
Enthält Eintauchrohr, mit 0,2μm PTFE-Filter, mLL
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wenn solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.