Learn More
Corning™ PC410D-230V 5X7 STIRRER DIGITAL DISPLAY
Product Code. 10746065 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
60 U/min
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Geschwindigkeit Unit Size
10746065 60 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10746065 Supplier Corning™ Supplier No. 6796410D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 CHF
    548.61 CHF / 1 Stück
    Sparen 41.39 CHF
    7% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Corning™ PC-410D-Rührer mit exklusiver Regelkreis-Rührsteuerung überwacht und reguliert die Rührgeschwindigkeit von 60 bis 1150 U/min für wässrige, viskose oder halbfeste Lösungen.
Corning Digitale Heizplatten, Rührgeräte und Rührheizplatten werden mit der gleichen Langlebigkeit und Qualität hergestellt. Corning hat sich eingebracht Pyroceram™ Spitzenprodukte seit 1964. Alle Modelle beinhalten eine Pyroceram Top-Qualität und zweijährige Garantie.
  • Die Rührheizplatte mit Doppeldisplay zeigt sowohl die Temperatur als auch die Rührgeschwindigkeit auf separaten Digitalanzeigen an, um Genauigkeit zu gewährleisten. Genauigkeit innerhalb ± 2 °C und Rührgeschwindigkeiten bei ±5 % der von Ihnen gewählten Geschwindigkeitseinstellung
  • Digitale Anzeigen signalisieren, wenn die eingestellte Temperatur und Rührgeschwindigkeit erreicht sind.
  • Sicherheitsanzeigen – die Kontrollleuchten für den Netzschalter und die Oberseite warnen davor, wenn das Gerät angeschlossen ist oder zu heiß zum Anfassen ist.
  • Die abgewinkelte Frontplatte und die großen Drehknöpfe minimieren Schäden durch verschüttete Flüssigkeiten.
  • Größe der Deckplatte PC-400D/410D/420D: 5 x 7 in. (12,7 x 17,8 cm)
  • Größe der Deckplatte PC-600D/610D/620D: 10 x 10 in. (25,4 x 25,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Geschwindigkeit 60 U/min
Rührpositionen 1
Spannung 230 V
Wirkleistung 0,4 W
Abmessungen (L x B x H) 11 x 4,25 x 7,25 in. (27,94 x 10,79 x 19,68 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 7,25 in.
Höhe (metrisch) 19,68 cm
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 27,94 cm
Fläche obere Platte (metrisch) 12,7 x 17,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 10,79 cm
Stromstärke 73 A
Frequenz 50 Hz
Typ PC-410D Rührer