Learn More
Corning™ Paddeleinheit für Corning Wiederverwendbar Spinnerflaschen
Artikelnummer. 10485342 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
15L Corning Wiederverwendbarer Spinnerkolben mit Rührwerkmotor mit Direktantrieb
36L Corning Wiederverwendbarer Spinnerkolben mit Rührwerkmotor mit Direktantrieb
8L Corning Wiederverwendbarer Spinnerkolben mit Rührwerkmotor mit Direktantrieb
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10485342
Marke: Corning™ 451515L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Direktantrieb-Überkopfmotoren und Corning Wiederverwendbar Spinnerflaschen der Serien 4510 und 4512, 8L
Wird mit mittigen 100-mm- oder 120-mm-Direktantriebskappen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 15L Corning Wiederverwendbarer Spinnerkolben mit Rührwerkmotor mit Direktantrieb
Typ Rührstabeinheit