Learn More
Corning™ Zellkulturkolben mit niedrigem Profil
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Oberflächenbeschichtung:
Corning Cellbind
Gewebekulturbehandelt
Arbeitsvolumen (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
60 Stück
Beschreibung
- 100 cm2 verfügbarer Wachstumsbereich
- Rechteckig mit schrägem Hals, Eckkappe für einfaches Ausgießen und verbesserten Zugang zum Kolben für Pipettieren und Auskratzen
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Verfügbar mit patentierter Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zelladhäsion oder Gewebekulturbehandlung
- Die belüftete Kappe enthält eine nicht benetzbare 0.2 μm-Membran, die mit dem Verschluss verbunden ist und für gleichmäßigen, sterilen Gasaustausch sorgt, während das Kontaminationsrisiko minimiert wird
- Graduiert
- Auf 100-prozentige Integrität geprüft
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7,1 oz. |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 210 ml |
| Material | PE (Polyethylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für optimale Zelladhäsion und optimales Zellwachstum |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Gewebekulturbehandelt |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |