Learn More
Corning™ Zellkulturkolben mit niedrigem Profil
Artikelnummer. 10199962 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Oberflächenbeschichtung:
Corning Cellbind
Gewebekulturbehandelt
Arbeitsvolumen (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 10199962
Marke: Corning™ 3073
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einzigartiges Design verringert die Stapelhöhe
  • 100 cm2 verfügbarer Wachstumsbereich
  • Rechteckig mit schrägem Hals, Eckkappe für einfaches Ausgießen und verbesserten Zugang zum Kolben für Pipettieren und Auskratzen
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Verfügbar mit patentierter Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zelladhäsion oder Gewebekulturbehandlung
  • Die belüftete Kappe enthält eine nicht benetzbare 0.2 μm-Membran, die mit dem Verschluss verbunden ist und für gleichmäßigen, sterilen Gasaustausch sorgt, während das Kontaminationsrisiko minimiert wird
  • Graduiert
  • Auf 100-prozentige Integrität geprüft
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.01 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material PE (Polyethylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) For optimal cell attachment and growth
Flaschenhalstyp Schräg
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Corning Cellbind
Graduated Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Vent
Kulturfläche 100 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch) 30 ml