Learn More
Corning™ Digital Hotplate and Stirrer Accessory: Haltestangen
Kann verwendet werden mit: Modelle PC-200, PC-210, PC-220
Marke: Corning™ 400084
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Zur Verschraubung im Boden der Heizplatte oder des Rührwerks
- Kat.- Nr. 11-495-24: Einteilig, 7/16 x 24 in.; zur Verwendung mit PC-600/610/620
- Kat.- Nr. 07-250-144: Zweiteilig (jeweils 9 in.; miteinander verschraubt); 5/16 x 18 in.; zur Verwendung mit PC-400D/410D/420D und PC-600D/610D/620D
- Kat.- Nr. 11-497-10: Einteilig; 5/16 x 12 in.; zur Verwendung mit PC-200
Spezifikation
Modelle PC-200, PC-210, PC-220 | |
12 Zoll | |
Haltestange/Befestigungsstange | |
Edelstahl |