Learn More
Corning™ Cell culture flasks Corning 75 cm2 neck angled, Phenolharzkappe schwarz (VE=100Stck.)
Feature durable, polystyrene construction and compact design.
Marke:  Corning™ 430725
Additional Details : Gewicht : 0.07478kg
Artikelnummer. 10308571
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ridges allow for stable stacking
  • Slanted neck provides maximum pipet access to contents
  • Capacity: 275mL
Spezifikation
Spezifikation
9.2 oz.
HDPE
Polystyrene
Lot numbers for ease in traceability
Tissue Culture Treated
Sterile
Black
275 mL
For optimal cell attachment
Rectangular