Learn More
Corning™ Vormontierte Einweg-Spinnerflaschen für geschlossene Systemlösungen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
3 l
Enthält:
Ein an einem Seitenarm montierter aseptischer Anschluss, 0,25 in. I.D. C-Flex medical grade
Ein aseptischer Anschluss, montiert an einem Seitenarm, 0,125 in. I.D. C-Flex männlicher Luer-Lock
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
Corning™ Einweg-Ersatzkappen für Spinner-Kolben sind separat erhältlich. Jede Packung ist steril und einzeln doppelt verpackt. Verschlüsse sind für 500 ml-, 1 l- und 3 l-Kolbengrößen erhältlich.
Compliance
Entspricht USP XXIV: 71Bakteriostase, Fungistase und Sterilitätsnormen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,79 gal. |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7,4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 3,9 cm |
| Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss | 5,4 cm |
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Material | Polystyrol |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10,1 in. |
| Höhe (metrisch) | 25,9 cm |
| Mehr anzeigen |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.