Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen für geschlossene Systemlösungen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15241229 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
Farbe:
Klar
Naturfarben
Enthält:
Eintauchrohr mLL und 0,2μm-Filter
Verschlusskappe für Eintauchrohr mLL und 0,2μm Filter
ohne Tauchschlauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15241229
Marke: Corning™ 11705
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konische Zentrifugenröhrchen in Prämiumqualität aus hochwertigen, besonders transparenten Harzen
  • Vormontiert
  • Doppelt in Beuteln verpackt für GMP-Anwendungen
  • Gefäße ohne tierische Bestandteile
  • BSE/TSE-konformes Zubehör
  • SAL-Wert: 106 Sterilisation
  • Großes Produktangebot
  • Kundenspezifische Lösungen
  • Als 50 und 500 ml-Zentrifugenröhrchen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,013 gal.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Beschreibung Max RCF: 3000x G; Oberteil: Mit Gewinde
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,14 in.
Durchmesser (metrisch) Verschluss 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 0,3 cm
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 0,63 cm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Graduierungsbereich 5 bis 50 ml
Graduierungen 2,5 ml
Enthält Eintauchrohr mLL und 0,2μm-Filter
Länge (angloamerikanisch) 4,5 in.
Länge (metrisch) 11,4 cm
Flaschenhalstyp Weit
Anzahl pro Karton 2/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Mouth Style Weit
Sterilität Steril
Bodenform Konisch, selbststehend
Verschlusstyp CentriStar
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm
Verschlussgröße 35,2 mm