Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
Marke:  Corning™ 5641P-250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11347881
  • 161.78 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-11-2025
Beschreibung
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
  • Durchscheinender Kolben
  • Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen
  • Die Höhenangabe gilt für den Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8.45 oz.
Durchscheinend
3.3 Zoll
Polypropylen
22.5 cm
5/Karton
19/26
60 °C
Autoklavierbar
Flach
Polypropylen
Individuell kalibrierte Graduierungslinie
250 ml
8,8 in.
Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung
1/Packung
140°F
0.3 ml
Wiederverwendbar
84 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B > 250 ml