Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B Artikelnummer.: 11307881
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B
Artikelnummer. 11307881 Alle ansehen Corning Produkte
10 ml, 6 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11307881
Marke: Corning™ 5641P10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
  • Durchscheinender Kolben
  • Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen
  • Die Höhenangabe gilt für den Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Individuell kalibrierte Graduierungslinie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.2 Zoll
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (metrisch) 9 cm
Enthält Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Standard-Konusverbindung 10/19
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz 0.08 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 33 mm
Name des Produkts
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B >