Learn More
Corning™ Wiederverwendbare PMP-Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. 11367871 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
5 Stück
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11367871 25 ml 6 Stück
11387871 50 ml -
11337871 10 ml 6 Stück
11377871 250 ml 5 Stück
11347871 100 ml 6 Stück
11357871 1000 ml 3 Stück
11397871 500 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11367871 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 5640P25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 CHF
    141.88 CHF / 6 Stück
    Sparen 10.12 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklaviert bis 121 °C
Der durchscheinende Kolben wird mit einem konischen Polypropylenstopfen mit individuell kalibrierter Graduierungslinie geliefert. Das Produkt wird gemäß den Toleranzen der Klasse A hergestellt, wie sie definiert sind durch ISO 1042. Sie werden mit einer aufgedruckten Losnummer und einem Zertifikat geliefert. Diese Kolben können bis 121 °C autoklaviert werden, °ohne dass die Toleranz der Graduierung beeinträchtigt wird. Eine regelmäßige Reinigung bis 60 °C wird °empfohlen, um die Graduierungsmarkierungen zu erhalten. Die Höhenangabe bezieht sich nur auf den Kolben, ohne Stopfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.84 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Individuell kalibrierte Graduierungslinie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.6 Zoll
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (angloamerikanisch) 4,25 in.
Höhe (metrisch) 10.8 cm
Enthält Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Standard-Konusverbindung 10/19
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz 0.04 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Außendurchmesser (metrisch) 41 mm