Learn More
Corning™ Celline CL-1000 Flasche (VE=3Stck.)
Kultivierungskolben für sekretierte Produkte, rekombinante Proteinexpression und ergiebige monoklonale Antikörperproduktion
Marke: Corning™ 353137
Additional Details : Gewicht : 5.89670kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Membran-basiertes Einweg-Zellkultivierungs-System
- Kolbengehäuse und Membran sind transparent für einfache Betrachtung/li>
- Obere halbdurchlässige, 10,000 Dalton–MWCO, Celluloseacetat-Membran trennt das obere Ende der 15 ml-Zellwachstumskammer von der 1000 ml-Nährstoffversorgungskammer
- Dank der spritzgegossenen Silikonmembran auf dem Boden der Wachstumskammer erhalten die Zellen von unten Sauerstoff
- Der Anschluss der Zellwachstumskammer hat eine feste weiße Kappe
- Der Anschluss Nährstoffversorgungskammer hat eine blaue Belüftungskappe
- Die Ausbeutung an Antikörperkonzentrationen ist mit der Ausbeutung an Aszitesflüssigkeit vergleichbar
- Erzeugt dieselbe Menge Antikörper wie zwölf Mäuse
- Erntevolumen führen zu Antikörperkonzentrationen die 50 bis 100 Mal höher sind als bei Rollerflaschen und Zellkulturkolben
- Die durchschnittlichen Ausbeuten monoklonaler Antikörper liegen bei 1 bis 5 mg/ml
Spezifikation
1000 ml | |
3/Karton | |
Ja |
Produktion von Antikörpern und rekombinanten Proteinen | |
1/Packung |