Learn More
Corning™ Minimum Essential Medium Eagle (mod.) 1x (MEM) ohne Glutamin
Garantiert niedrige Endotoxinwerte von ≤ 0,025 EU/ml
161.80 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Sterilität | Steril |
pH | 7 bis 7,4 |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ohne Additive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15303571
![]() |
Corning™
17-305-CV |
6 × 500 mL | Kein Glutamin, Kein Phenolrot |
161.80 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Medien für In-vitro-Zellkulturen von Säugetieren werden in Kunststoffflaschen aus Polyethylen-Teraphthalat (PET) geliefert.
- Mit Ultraschallverfahren verschweißte Verschlusskappeneinsätze eliminieren toxische Harze oder Klebstoffe, die in Medien eindringen könnten.
- Versand bei Umgebungstemperatur
Spezifikation
Flüssig | |
Steril | |
7 bis 7,4 | |
2 bis 8 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Minimum Essential Medium Eagle (mod.) 1x (MEM) ohne Glutamin