Learn More
Corning™ Minimum Essential Medium Eagle (mod.) 1x (MEM) ohne Glutamin
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) ist ein gängiges Zellkulturmedium, das aus frühen Arbeiten mit Basal Medium Eagle (BME) unter Verwendung normaler Säugetierfibroblasten und bestimmter Subtypen von HeLa-Zellen entwickelt wurde. Diese Untersuchung ergab, dass die Zusätze zu BME die Zellvermehrung förderten. MEM wird mit höheren Konzentrationen an Aminosäuren modifiziert, um die Proteinzusammensetzung von Säugetierzellen genauer nachzubilden. Bei Zugabe von Serum wurde MEM zur Kultivierung einer Vielzahl von Zellen verwendet, die in Monolayer-Kultur gezüchtet wurden, wie zum Beispiel Fibroblasten. Diese Rezeptur enthält Natriumbicarbonat und kein L-Glutamin.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | MEM Eagle/EBSS |
| Sterilität | Steril |
| Mit Additiven | Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Phenolrot |
| Menge | 6 × 500 mL |
| pH | 7 bis 7,4 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |