Learn More
Corning™ CellCube™ Tubing Adaptor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17269109 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
4 AseptiQuik™ S-Verbinder, 4 Schlauchklemmen
AseptiQuik™ S-Verbinder mit einem männlichen MPC
AseptiQuik™ S-Verbinder mit einem weiblichen MPC
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 17269109
Marke: Corning™ 3238
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A new closed system offering designed to help reduce the risk of adventitious contamination
  • Geschlossener Systemzell-Würfel
  • Cellcube 10, 25, 100 Module, Zirkulationsschleifen und Verbindungsstücke
  • Ermöglicht eine einfache adhärente Zellskalierung, die sich nahtlos in AseptiQuik™ und MPC-Verbindungsstücke integrieren lässt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 9,53 mm
Enthält Thermoelastischer Schlauch, aseptischer Anschluss an MPC-Männchen
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Produkttyp AseptiQuik™ S-Verbinder mit einem männlichen MPC