Learn More
Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten
Die Behandlung mit CellBIND™ erleichtert den Zellen die Anpassung an reduzierte Serum- oder serumfreie Medien und verbessert die Zellanhaftung. So lassen sich Zellwachstum und Zellausbeute erhöhen. Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten aus transparentem Polystyrol gewährleisten optimale Sicht und sind in mehreren Well-Formaten erhältlich.
Marke: Corning™ 3338
Additional Details : Gewicht : 4.85343kg
Beschreibung
Die Behandlung mit CellBIND™ erleichtert den Zellen die Anpassung an reduzierte Serum- oder serumfreie Medien und verbessert die Zellanhaftung. So lassen sich Zellwachstum und Zellausbeute erhöhen. Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten aus transparentem Polystyrol gewährleisten optimale Sicht und sind in mehreren Well-Formaten erhältlich.
- Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
- Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
- Wells mit flachem Boden
- Gammasterilisiert
Certifications
Garantiert nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
0,28 ml (Well) | |
0,95 cm2 | |
Rechteckig | |
CellBIND | |
0,19 bis 0,28 ml | |
Deckel | |
5/Packung |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Multi-Well-Platte | |
48 | |
50/Karton |