Learn More
Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3018100 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kulturfläche:
0,95 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,5 cm2
Kapazität (metrisch):
0,28 ml (Well)
0,57 ml (Well)
2,9 ml (Well)
6,9 ml
Arbeitsvolumen (metrisch):
0,19 bis 0,28 ml
0,38 bis 0,57 ml
0,76 bis 1,14 ml
1,9 bis 2,9 ml
Wellanzahl:
6
12
24
48
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10739864
Marke: Corning™ 3336
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Behandlung mit CellBIND™ erleichtert den Zellen die Anpassung an reduzierte Serum- oder serumfreie Medien und verbessert die Zellanhaftung. So lassen sich Zellwachstum und Zellausbeute erhöhen. Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten aus transparentem Polystyrol gewährleisten optimale Sicht und sind in mehreren Well-Formaten erhältlich.
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
Certifications
Garantiert nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Kapazität (metrisch) 6,9 ml
Kulturfläche 3,8 cm2
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung CellBIND
Typ Zellkultur-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,76 bis 1,14 ml
Wellanzahl 12
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung