Learn More
Corning™ BioCoat™ TC-behandelte Multiwell-Kombipackungen
Wählen Sie aus verschiedenen Gruppen von Cellware, die in beliebten Kombinationen praktisch zusammengestellt sind.
Marke: Corning™ 354431
Additional Details : Gewicht : 0.44000kg
Beschreibung
- Zur Auswahl stehen unterschiedliche Kombinationen aus extrazellulären Matrixproteinen und Adhäsionsfaktoren
Packungen mit verschiedenen Typen von Multiwell-Platten
- 6-Well
- Packung I enthält fünf Platten (transparente, runde Wells, flacher Boden, TC-behandelt, mit 9.6 cm2 Zellwachstumsbereich)
- Mit einem der folgenden beschichtet: Kollagen I, Kollagen IV, Fibronektin, Laminin und Poly-D-Lysin
- Deckel (nur Fisher-Teilenr. 08-774-133)
Spezifikation
Cellware Variantenpaket | |
Variantenpaket II | |
2° bis 8 °C |