Learn More
Corning™ BioCoat™ TC-behandelte Multiwell-Kombipackungen
Wählen Sie aus verschiedenen Gruppen von Cellware, die in beliebten Kombinationen praktisch zusammengestellt sind.
201.16 CHF - 226.84 CHF
Spezifikation
Typ | Cellware Variantenpaket |
---|---|
Lagerungsbedingungen | 2° bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Artikelbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Artikelbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10586571
|
Corning™
354417 |
Variantenpackung I |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10335631
|
Corning™
354431 |
Variantenpaket II |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Zur Auswahl stehen unterschiedliche Kombinationen aus extrazellulären Matrixproteinen und Adhäsionsfaktoren
Packungen mit verschiedenen Typen von Multiwell-Platten
- 6-Well
- Packung I enthält fünf Platten (transparente, runde Wells, flacher Boden, TC-behandelt, mit 9.6 cm2 Zellwachstumsbereich)
- Mit einem der folgenden beschichtet: Kollagen I, Kollagen IV, Fibronektin, Laminin und Poly-D-Lysin
- Deckel (nur Fisher-Teilenr. 08-774-133)
Spezifikation
Cellware Variantenpaket | |
2° bis 8 °C |