Learn More
Corning™ BioCoat™ Gelatin Rechteckige Zellkulturflaschen mit schrägem Hals und Belüftungsverschluss
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
5
50
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Häufig verwendet bei der Kultur von normalen und transfizierten Zelltypen, einschließlich vaskulärem Endothel (d. h. BME, BAEC), Muskelzellen, embryonalem Stammzellen (ES), HUVEC für E-Selectin-Expression und VEGF-Induktion sowie F-9 Teratokarzinomzellen für Genexpressionsstudien
- Anhaftendes und wachstumsförderndes Substrat für die Kultur einer Vielzahl von Zellen
- Chargenübergreifende Konsistenz führt zu reproduzierbaren Experimente
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, niedermolekularen Proteinen und anderen Substanzen auf apikale und basolaterale Zelloberflächen und simulieren die natürliche Umgebung von Zellen in vivo
- Spurgeätzte Membranen aus Polyethylenteraphthalat (PET) mit geringer Porendichte ermöglichen eine komfortable Betrachtung lebender Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Anzahl pro Karton | 5 |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Gelatine |
| Sterilität | Steril |