Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin, Zellkultureinsatz (human)
Getestet auf ihre Fähigkeit, Adhäsion und Ausbreitung von BHK-21-Nierenzellen bei Hamstern zu fördern
Marke: Corning™ 354445
Additional Details : Gewicht : 0.23000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht und anderen Substanzen zu den apikalen und basolateralen Zelloberflächen
- Membranen mit niedriger Porendichte aus Polyethylenterephthalat (PET) für komfortable Betrachtung von lebenden Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden.
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
PET | |
Membraneinsatz | |
2° bis 8 °C |
0.4 μm | |
24-Well-Platte |