Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin, Zellkultureinsatz (human)
Getestet auf ihre Fähigkeit, Adhäsion und Ausbreitung von BHK-21-Nierenzellen bei Hamstern zu fördern
505.04 CHF - 531.79 CHF
Spezifikation
Material | PET |
---|---|
Typ | Membraneinsatz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 24-Well-Platte |
Lagerungsbedingungen | 2 °C bis 8 °C |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10506001
|
Corning™
354445 |
0.4 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10614042
|
Corning™
354543 |
3 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht und anderen Substanzen zu den apikalen und basolateralen Zelloberflächen
- Membranen mit niedriger Porendichte aus Polyethylenterephthalat (PET) für komfortable Betrachtung von lebenden Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden.
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
PET | |
Membraneinsatz | |
24-Well-Platte | |
2 °C bis 8 °C |