Learn More
Corning™ Wiederverwendbarer Spinnerkolben (15 l) aus Glas mit 4 vertikalen Seitenhälsen
Artikelnummer. 10455981 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe:
12 cm
14 cm
Enthält:
Mittelkappe und 4 vertikale Seitenarme
Vertikale Seitenhälse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10455981
Marke: Corning™ 451215L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Seitenschikanen; Konstruktion mit Stretch-Impeller
  • Gleichmäßige Höhen- und Breitenverhältnisse
  • Außendurchmesser des Seitenhalses: 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 11,4 in.
Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe 12 cm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 120 mm
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 2,9 cm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 12 cm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 4,5 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 4,5 cm
Kapazität (metrisch) 15 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Direktantriebsmotor oder magnetisch angetriebene Rührstabeinheit
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 46 cm
Enthält Mittelkappe und 4 vertikale Seitenarme
Flaschenhalstyp Vertikal
Anzahl pro Karton 1/Karton.
Anzahl pro Packung 1/Packung
Winkel des seitlichen Anschlusses Vertikal
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 29 cm