Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Syntaxin 6 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
130.95 CHF - 420.90 CHF
Spezifikation
Antigen Syntaxin 6
Klon 2B6G4
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Immunofluorescence
Konjugat CoraLite Plus 488
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30235420
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-60059-100UL
100 μL
420.90 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30237825
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-60059-20UL
20 μL
130.95 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Syntaxin 6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Syntaxin 6. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Syntaxin 6 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
Syntaxin 6
1000 μg/mL
CoraLite Plus 488
Mouse
10228
IgG1
Protein G purification
Conjugated Antibody
2B6G4
Immunofluorescence
Liquid
Human, Mouse, Rat
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.