Learn More
Contec™ Anticon™ Gold Sorb Reinraumwischtücher
Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofasergarn mit der eines Polyestergarns für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit. Contec™ Anticon™ Gold Sorb Reinraumwischtücher verfügen über firmeneigene versiegelte Kanten, die die Verwendung der gesamten Wischoberfläche ermöglichen, ohne dass empfindliche Oberflächen beschädigt werden.
Marke: Contec™ 492238-960
824.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 14.52000kg
Beschreibung
- Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofaser und Polyester für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit
- Keine abrasiven Ränder, wodurch die Wischtücher besonders für die Reinigung empfindlicher Komponenten wie z. B. Optikgeräte geeignet sind
- Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
- Die einzigartige Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
- Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
- Reinraum-gewaschen
- Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet
- 12 x 12 in. Wischtücher, steril erhältlich
Spezifikation
Wischtücher | |
31 cm | |
31 cm | |
Eigenständig: 3,37 ml/g Extrinsisch: 500 ml/m2 |
|
ISO Klasse 3 bis 5 | |
Interlock gestrickt | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
25/Beutel, 40 Beutel/Karton | |
A/B |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
148 g/m2 | |
Weiß | |
Versiegelt | |
Höchste Sauberkeit und hohe Sorptionsfähigkeit | |
Steril |