Learn More
Contec™ Anticon™ Gold Sorb Reinraumwischtücher
Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofasergarn mit der eines Polyestergarns für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit. Contec™ Anticon™ Gold Sorb Reinraumwischtücher verfügen über firmeneigene versiegelte Kanten, die die Verwendung der gesamten Wischoberfläche ermöglichen, ohne dass empfindliche Oberflächen beschädigt werden.
385.00 CHF - 1125.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wischtücher |
---|---|
Material | Polyester |
Farbe | Weiß |
Bauweise | Interlock gestrickt |
Kanten | Versiegelt |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Sterilität | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Sterilität | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15789174
|
Contec™
492238-957 |
9 x 9 in. (23 x 23 cm) | Unsteril | 150/Beutel, 8 Beutel/Karton |
620.00 CHF
1200 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16645504
|
Contec™
492238-958 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | Unsteril | 50/Beutel |
385.00 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16655504
|
Contec™
492238-960 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | Steril | 25/Beutel, 40 Beutel/Karton |
1125.00 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15779174
|
Contec™
492238-956 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | Unsteril | 2 Beutel x 75 Wischtücher, gestapelt |
775.00 CHF
1200 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16486820
|
Contec™
492238-955 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | Steril | 75/Beutel, 8 Beutel/Karton, Doppelbeutel |
760.00 CHF
1200 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofaser und Polyester für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit
- Keine abrasiven Ränder, wodurch die Wischtücher besonders für die Reinigung empfindlicher Komponenten wie z. B. Optikgeräte geeignet sind
- Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
- Die einzigartige Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
- Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
- Reinraum-gewaschen
- Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet
- 12 x 12 in. Wischtücher steril verfügbar
Spezifikation
Wischtücher | |
Weiß | |
Versiegelt |
Polyester | |
Interlock gestrickt | |
Höchste Sauberkeit und hohe Sorptionsfähigkeit |