Learn More
SI Analytics™ Leitfähigkeitsmesszellen
SI Analytics™ Leitfähigkeitszellen sind Leitfähigkeitsmesszellen mit integriertem Durchflussgefäß.
Marke: SI Analytics™ 285106150
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Trace conductivity cell
- Includes cable and 8-pole plug
- Available with ID function
Spezifikation
0°C to 100°C | |
Conductivity Cell | |
120 mm | |
Stainless Steel Sensor | |
Fixed cable and 8-pole plug |
0.01 cm-1 | |
12 mm | |
1.5 m | |
Up to 0.3 mS/cm | |
LF 213 T |