Learn More
SI Analytics™ Leitfähigkeitsmesszellen
SI Analytics™ Leitfähigkeitszellen sind Leitfähigkeitsmesszellen mit integriertem Durchflussgefäß.
680.00 CHF - 1100.00 CHF
Spezifikation
Typ | Leitfähigkeitszelle |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 100 °C |
Zellkonstante | 0,01 cm-1 |
Durchmesser (metrisch) Körper | 12 mm |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15846761
|
SI Analytics™
285106150 |
LF 213 T |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10769954
|
SI Analytics™
285414360 |
LF 213 T ID |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Trace Leitfähigkeitszelle
- Mit Kabel und 8-poligem Stecker
- Verfügbar mit ID-Funktion
Spezifikation
Leitfähigkeitszelle | |
0,01 cm-1 | |
120 mm | |
Edelstahlsensor |
0°bis 100 °C | |
12 mm | |
1,5 m | |
Bis 0,3 mS/cm |