Learn More
SI Analytics™ Leitfähigkeitsmesszellen
SI Analytics™ Leitfähigkeitszellen sind Leitfähigkeitsmesszellen mit integriertem Durchflussgefäß.
Marke: SI Analytics™ 285414360
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Trace Leitfähigkeitszelle
- Mit Kabel und 8-poligem Stecker
- Verfügbar mit ID-Funktion
Spezifikation
0°bis 100 °C | |
Leitfähigkeitszelle | |
120 mm | |
Edelstahlsensor | |
Festes Kabel, 8-poliger Stecker und ID-Funktion |
0,01 cm-1 | |
12 mm | |
1,5 m | |
Bis 0,3 mS/cm | |
LF 213 T ID |